Wichtige Dokumente
ABE1847
Sigma-Aldrich
Anti-phospho Mis18-bindendes Protein 1 (Thr702) Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Mis18-binding protein 1, phospho Mis18-binding protein 1 (Thr702), Kinetochore null 2 homolog, Kinetochore-associated protein KNL-2 homolog, hsKNL-2, P243, Putative protein p243 which interacts with transcription factor Sp1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
DB
ICC
WB
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr702 )
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Das Mis18-bindende Protein 1 (UniProt Q6P0N0; auch bekannt als hsKNL-2, Kinetochor Null 2-Homolog, Kinetochor-assoziiertes Protein KNL-2-omolog, P243, putatives Protein p243, das mit dem Transkriptionsfaktor Sp1 interagiert) wird vom Gen MIS18BP1 (auch bekannt als C14orf106, KIAA1903, KNL2, M18BP1) (Gen-ID 55320) im Menschen kodiert. Das Mis18-bindende Protein 1 ist eine Komponente des Mis18-Komplexes (Mis18α, Mis18β und M18BP1/KNL2), der eine Rolle bei der Vermittlung der zellzyklusabhängigen Ablagerung/Einlagerung der Histon-H3-Variante CENP-A an den Zentromeren spielt. Die Aufnahme von CENP-A erfolgt in mindestens zwei Schritten: Der Mis18-Komplex muss sich zu Beginn der Anaphase zunächst an den Zentromeren lokalisieren, die HJURP-vermittelte Ablagerung von CENP-A erfolgt dann während G1. Die Polo-like Kinase 1 (Plk1) phosphoryliert M18BP1 an Thr702 und spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Zentromerlokalisierung des Mis18-Komplexes.
Spezifität
Reagiert spezifisch mit dem immunogenen Peptid, aber nicht mit der entsprechenden nicht-phosphorylierten Sequenz, mittels Dot-Blot-Analyse. Die Phosphorylierungsstelle ist in der gespleißten Isoform 2 des menschlichen Mis18-bindenden Proteins 1/M18BP1 nicht vorhanden.
Immunogen
Epitop: M18BP1 pThr702
Lineares Peptid, das einer humanen M18BP1-Sequenz mit phosphoryliertem Thr702 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Phospho-Mis18-bindendes Protein 1 (Thr702) Antikörper ist ein Antikörper gegen das Phospho-Mis18-Protein 1 zur Verwendung in Immunzytochemie, Dot Blot und Western-Blot.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunzytochemische Analyse: Mit 4,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Phospho-Mis18-bindendes Protein 1 (Thr702) in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Dot-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde das immunogene Peptid, nicht aber die entsprechende nicht-phosphorylierte Sequenz in der Dot-Blot-Analyse nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Thr702 phosphoryliertes Mis18-bindende Protein 1/M18BP1 nachgewiesen, das in den Zentromeren von HeLa-Zellen lokalisiert war (McKinley, K.L., und Cheeseman, I.M. (2014). Cell. 158(2):397–411).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die In-vitro-Phosphorylierung von rekombinantem Mis18-bindendem Protein 1/M18BP1 an Thr702 durch rekombinante Polo-ähnliche Kinase 1 (Plk1) nachgewiesen (McKinley, K.L., und Cheeseman, I.M. (2014). Cell. 158(2):397–411).
Qualität
Mittels Immunzytochemie in A431-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Mit 4,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Phospho-Mis18-bindendes Protein 1 (Thr702) in A431-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
129 kDa berechnet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2