Wichtige Dokumente
ABC943
Sigma-Aldrich
Anti-MATE2/SLC47A2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Multidrug and toxin extrusion protein 2, hMATE-2, Kidney-specific H(+)/organic cation antiporter, MATE-2, Solute carrier family 47 member 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Das Multidrug and Toxin Extrusion Protein 2 (UniProt Q86VL8; auch bekannt als hMATE-2, Kidney-specific H(+)/organic cation antiporter, MATE-2, Solute carrier family 47 member 2) wird beim Menschen durch das SLC47A2-Gen (auch bekannt als MATE2) (Gen-ID: 146802) kodiert. MATE-Proteine (Multidrug and Toxin Extrusion) sind Transporter, die den Ausfluss von organischen Kationen aus den Zellen vermitteln. Angetrieben durch einen gegenläufigen Protonengradienten gelten MATEs als sekundäre aktive Transporter. Die MATEs befinden sich an der apikalen Membran der proximalen Tubuluszellen und arbeiten mit den basalen organischen Kationentransportern (OCTs) bei der Ausscheidung kationischer Medikamente aus der Niere zusammen. Das menschliche SLC47A2-Gen produziert zwei funktionelle Isoformen, die 602-Aminosäuren kanonische MATE2 (NP_690872.2; UniProt Q86VL8-1) und die kürzere gespleißte Isoform 566-a.a. MATE2-K (NP_001093116.1; UniProt Q86VL8-3) fehlen Aminosäuren 178–213 von MATE2 aufgrund einer partiellen Deletion der Exon 7-Kodierungssequenz. MATE2 und MATE2-K sind bevorzugt in der Niere lokalisiert, während MATE2 auch in der Plazenta nachgewiesen wird. MATE2 enthält 13 Transmembrane (Aminosäuren 34–54, 67–87, 120–140, 154–174, 220–240, 249–269, 290–309, 328–348, 369–389, 403–423, 443–463, 467–487, 488–578) Helices (TMHs), deren N-terminales Ende (Aminosäuren 1–33) auf der zytoplasmatischen Seite und seinem C-Terminus (Aminosäuren 600–602) auf der extrazellulären Seite. Die ersten zwölf TMHs sind für eine ordnungsgemäße Transportfunktion erforderlich, während das dreizehnte TMH wahrscheinlich für den Proteinumsatz benötigt wird.
Spezifität
Die Immunogensequenz ist nur in der kanonischen Form (UniProt Q86VL8-1) des menschlichen SLC47A2 vorhanden, nicht aber in einer der anderen fünf gespleißten Isoformen, die von Uniprot (Q86VL8-2 bis Q86VL8-6) gemeldet wurden.
Immunogen
Epitop: Dritte zytoplasmische Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz aus der dritten zytoplasmatischen Domäne von menschlichem MATE2/SLC47A2 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-MATE2-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blotting und Immunhistochemie für den Nachweis von SLC47A2 validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250–1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies MATE2/SLC47A2 in menschlichen Nieren-, Pankreas- und Prostatagewebeschnitten nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an menschlichem Nierengewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies MATE2/SLC47A2 in 10 µg menschlichem Nierengewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~53 kDa beobachtet. 65,09 kDa berechnet Eine geringere Bandengröße als vorhergesagt wurde auch für die gespleißte Isoform MATE2-K und die verwandte Isoform MATE1/SLC47A1 berichtet (Tanihara, Y., et al. (2007). Biochem. Pharmacol. 74(2): 359-371). In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable