ABC844
Anti-IEX1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Radiation-inducible immediate-early gene IEX-1, Differentiation-dependent gene 2 protein, Protein DIF-2, Immediate early protein GLY96, Immediate early response 3 protein, PACAP-responsive gene 1 protein, Protein PRG1, IEX1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IER3(8870)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected IEX1 in human brain cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 4 μg/mL of this antibody detected IEX1 in human brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable