AB9842
Anti-phospho-Munc-18 (Ser515) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
ANC18HA, Munc18-1, n-Sec1, nSsec1, NSEC1A, p67, Protein unc-18 homolog 1, Protein unc-18 homolog A, rbSec1, rbSec1A, rbSec1B, Sec1, Syntaxin-binding protein 1, Unc18-1, Unc-18A, Unc-18 homolog, Stxbp1, Unc18a
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer515)
Angaben zum Gen
rat ... Stxbp1(25558)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2