Wichtige Dokumente
AB9272
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptophysin-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYP(6855)
Spezifität
Synaptophysin
Immunogen
Synthetisches Peptid aus humanem Synaptophysin.
Anwendung
Der Anti-Synaptophysin-Antikörper weist die Konzentration von Synaptophysin nach und wurde zur Verwendung in WB und IH(P) publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Synapse & Synaptische Biologie
Western-Blot
Immunhistochemie an formalinfixiertem, in Paraffin eingebettetem Gewebe: 1:300 für 10 Minuten bei Raumtemperatur. Für die Färbung von formalinfixierten Geweben ist es erforderlich, die Gewebe in 10 mM Citratpuffer, pH 6,0, 10 Minuten zu kochen und anschließend bei Raumtemperatur 20 Minuten abkühlen zu lassen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
FÄRBEMUSTER: Zytoplasmatisch
Verlinkung
Ersetzt: 04–1.019
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 10 mM PBS, pH 7,4 mit BSA und 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Pankreas oder Phäochromozytom
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rachel Comba et al.
F1000Research, 4, 396-396 (2016-03-01)
Improvement on spatial tasks is observed during a late, postnatal developmental period (PND18 - PND24).  The purpose of the current work was 1) to determine whether the emergence of spatial-behavioral function was based on the ability to generate appropriate behavioral
Blake R McAlpin et al.
Theranostics, 12(2), 603-619 (2022-01-04)
Breast cancer is the most common female malignancy in both the developed and developing world. Doxorubicin is one of the most commonly used chemotherapies for breast cancer. Unfortunately, up to 60% of survivors report long-term chemotherapy-induced cognitive dysfunction (CICD) characterized
Luise Appeltshauser et al.
Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation, 9(3) (2022-03-23)
Nodo-paranodopathies are peripheral neuropathies with dysfunction of the node of Ranvier. Affected patients who are seropositive for antibodies against adhesion molecules like contactin-1 and neurofascin show distinct clinical features and a disruption of the paranodal complex. An axoglial dysjunction is
GABA(B) receptor activation triggers BDNF release and promotes the maturation of GABAergic synapses.
Fiorentino, H; Kuczewski, N; Diabira, D; Ferrand, N; Pangalos, MN; Porcher, C; Gaiarsa, JL
The Journal of Neuroscience null
Goran Tomic et al.
Cell stem cell, 23(3), 436-443 (2018-08-14)
The intestinal epithelium is largely maintained by self-renewing stem cells but with apparently committed progenitors also contributing, particularly following tissue damage. However, the mechanism of, and requirement for, progenitor plasticity in mediating pathological response remain unknown. Here we show that phosphorylation