AB763P
Anti-Collagen Type V Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-EDSC, Anti-FMDMF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL5A1(1289)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Human collagen type I, II, & III: <0.5%
Human collagen type IV: 20%
Human fibronectin, albumin, immunoglobulins: <0.5%.
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Radio Immunoassay
ELISA
Optimal working dilution must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable