AB6030
Anti-Integrin-alpha-10 (ITGA10)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Integrin, alpha 10, integrin alpha-10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rhesus macaque, primate, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA10(8515)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Adhäsion (CAMs)
Qualität
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers detektierten Integrin alpha-10 in 10 µg SW-1353-Zelllysat.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
SW-1353-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable