Wichtige Dokumente
AB5986
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
TH, Tyrosine Monooxygenase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Produktbezeichnung
Anti-Tyrosin-Hydroxylase-Antikörper, serum, Chemicon®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Th(25085)
Spezifität
Tyrosinhydroxylase. Die immunhistochemische Verteilung im Gehirn zeigt, dass die Färbung auf Neuronen beschränkt ist, die bekanntermaßen das Enzym enthalten. Der Antikörper hat sich für das Färben von katecholaminergen Neuronen als nützlich erwiesen. AB5986 färbt diese Neuronen intensiv, darunter auch die Fortsätze der dendritischen Zellen und die feinen Nervenenden.
Immunogen
Synthetisches Peptid, den Aminosäuren 32–47 von Ratten-Tyrosinhydroxylase entsprechend.
Anwendung
Dieser Anti-Tyrosinhydroxylase-Antikörper ist zur Verwendung in IH für den Nachweis von Tyrosinhydroxylase validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Immunhistochemie: 1:2.000–1:4.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Kaninchenserum. Lyophilisiert. Mit 50 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Zentrifugieren, um sämtliches unlösliches Material zu entfernen. Enthält keine Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material ist bei -20 °C bis -70 °C gefroren bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Für zusätzliche Stabilität kann Glycerin (1:1, ACS oder bessere Qualität) zugegeben werden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Gehirn (sympathische Nervenendigungen) und Nebennieren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ovarian expression of alpha (1)- and beta (2)-adrenoceptors and p75 neurotrophin receptors in rats with steroid-induced polycystic ovaries.
Luigi Manni, Agneta Holmang, Thomas Lundeberg, Luigi Aloe, Elisabet Stener-Victorin et al.
Autonomic Neuroscience : Basic & Clinical null
Effect of anti-NGF on ovarian expression of alpha1- and beta2-adrenoceptors, TrkA, p75NTR, and tyrosine hydroxylase in rats with steroid-induced polycystic ovaries.
Manni, L; Holmang, A; Cajander, S; Lundeberg, T; Aloe, L; Stener-Victorin, E
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null
S M Miller et al.
Neuroscience, 159(4), 1384-1396 (2009-05-05)
Dopamine receptor activity in the rodent medial preoptic area (mPOA) is crucial for the display of maternal behaviors, as well as numerous other physiological and behavioral functions. However, the origin of dopaminergic input to the mPOA has not been identified
Antibodies to a segment of tyrosine hydroxylase phosphorylated at serine 40.
Goldstein, M, et al.
Journal of Neurochemistry, 64, 2281-2287 (1995)
Antibodies to a synthetic peptide corresponding to a Ser-40-containing segment of tyrosine hydroxylase: activation and immunohistochemical localization of tyrosine hydroxylase.
Lee, K Y, et al.
Journal of Neurochemistry, 53, 1238-1244 (1989)