AB5882
Anti-IP3 Receptor 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor 1, ITPR1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITPR1(3708)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
GPCR-, cAMP/cGMP- & kalziumabhängige Signalübertragung
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 20 μg of control antigen. The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile distilled water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3