Wichtige Dokumente
AB5818
Sigma-Aldrich
Anti-Kaliumkanal-KIR4.1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
WB
Speziesreaktivität:
rat, mouse, human
Methode(n):
western blot: suitable
citations:
8
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNJ10(3766)
Spezifität
Erkennt KIR4.1. Das Epitop weist mit keinem anderen bekannten Protein eine Homologie auf.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Aufgrund von Sequenzhomologie wird davon ausgegangen, dass der Antikörper auch mit Maus und Mensch reagiert. Andere Spezies wurden noch nicht getestet.
Immunogen
KONTROLLANTIGEN: Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 20 μg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Die Stammlösung des Antigens kann mit 100 μl sterilem, destilliertem Wasser aufbereitet werden. Für die Negativkontrolle 1 μg Protein mit 1 μg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden. Synthetisches Peptid, den Aminosäuren 356–375 von KIR4.1 von Ratte, Maus oder Mensch entsprechend (Zugangsnr. P49655).
Anwendung
Dieser Anti-Kaliumkanal-KIR4.1-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Kaliumkanal KIR4.1 validiert.
Western Blotting: 1:200–1:600 mittels ECL an Gehirnmembranen der Ratte oder menschlichen Blutplättchen.
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert aus phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH 7,4) mit 1 % BSA, 5 % Sucrose als Stabilisator und 0,025 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Mit 50 μl sterilem entionisiertem Wasser rekonstituieren. Antikörperpräparat vor der Verwendung zentrifugieren (10.000 x g für eine Dauer von
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 40 μg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Die Stammlösung des Antigens kann mit 100 μl sterilem, destilliertem Wasser aufbereitet werden. Für die Negativkontrolle 1 μg Protein mit 1 μg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zuzanna Setkowicz et al.
Journal of anatomy, 231(3), 366-379 (2017-06-10)
Astrocytes participate in neuronal development and excitability, and produce factors enhancing or suppressing inflammatory processes occurring due to neurodegenerative diseases, such as epilepsy. Seizures, in turn, trigger the release of inflammatory mediators, causing structural and functional changes in the brain.
Meritxell Espino Guarch et al.
eLife, 7 (2018-01-23)
Age-related hearing loss (ARHL) is the most common sensory deficit in the elderly. The disease has a multifactorial etiology with both environmental and genetic factors involved being largely unknown. SLC7A8/SLC3A2 heterodimer is a neutral amino acid exchanger. Here, we demonstrated
Yue Yang et al.
PloS one, 6(1), e16547-e16547 (2011-02-10)
The endothelial-blood/tissue barrier is critical for maintaining tissue homeostasis. The ear harbors a unique endothelial-blood/tissue barrier which we term "blood-labyrinth-barrier". This barrier is critical for maintaining inner ear homeostasis. Disruption of the blood-labyrinth-barrier is closely associated with a number of
Steven A Hill et al.
eLife, 8 (2019-06-14)
Astrocytes have emerged as integral partners with neurons in regulating synapse formation and function, but the mechanisms that mediate these interactions are not well understood. Here, we show that Sonic hedgehog (Shh) signaling in mature astrocytes is required for establishing