AB5725
Anti-Gephyrin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-GEPH, Anti-GPH, Anti-GPHRYN, Anti-HKPX1, Anti-MOCODC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GPHN(10243)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Synapsen & Synapsenbiologie
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable