AB5642P
Anti-Cannabinoid Receptor 2 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
CB2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide is 88% conserved in mouse and 82% in human. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuroinflammation & Schmerz
Neurotransmitter & Rezeptoren
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog Number AG214) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable