Wichtige Dokumente
AB5022
Sigma-Aldrich
Anti-Taurin (Kein Glutaraldehyd)-Antikörper
diluted serum, Chemicon®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
diluted serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
vertebrates
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Taurin. Der Antikörper wurde gegen ein Spektrum von Antigenen kalibriert, um die Hapten-Spezifität und die korrekte Affinität sicherzustellen. Keine messbare Kreuzreaktivität mit Glutaraldehyd-fixiertem Gewebe (<1:1.000) gegen L-Alanin, gamma-Aminobutyrat, 1-Amino-4-guanidobutan (AGB), D/L-Arganin, D/L-Aspartat, L-Citrullin, L-Cystein, D/L-Glutamat, D/L-Glutamin, Glutathion, Glycin, L-Lysin, L-Ornithin, L-Serin, L-Threonin, L-Tryptophan und L-Tyrosin.
Immunogen
Taurin-Glutaraldehyd
Anwendung
Dieser Anti-Taurin (Kein Glutaraldehyd)-Antikörper ist zur Verwendung in IH für den Nachweis von Taurin (Kein Glutaraldehyd) validiert.
Immunhistochemie unter Verwendung von Silber-intensiviertem Immungold oder Fluoreszenz (siehe empfohlenes Protokoll). Für optimale Detektion sollten die Proben mit 0,05–0,25 % Glutaraldehyd fixiert werden.
* Dieser Antikörper wurde auch erfolgreich mit einer Fixierung verwendet, die kein/kaum Glutaraldehyd und einen hohen Paraformaldehyd-Gehalt aufwies (Fixierungsmittel mit 4 % Paraformaldehyd in 0,1 M Phosphatpuffer / 3 % Sucrose). Die Mindestkonzentration von Glutaraldehyd für AB5022 beträgt 0,00 %. Siehe nachfolgendes Protokoll. Die Leistung mit gefrorenen Schnitten, Vibratom-Schnitten und Gewebekulturformaten ist gut, wenn penetrierende Reagenzien wie 0,3 % Triton X-100 verwendet werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
VERDÜNNUNG: Ausreichend AB5022 für den Tagesbedarf vorbereiten und hierfür 100-fach mit 1 % GSPBT verdünnen.
Physikalische Form
IgG-Fraktion in sterilem 0,1 M Phosphatpuffer. Frei von Konservierungsmitteln.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Differential expression of synapsin in visual neurons of the locust Schistocerca gregaria.
Gerd Leitinger, Maria Anna Pabst, F Claire Rind, Peter J Simmons
The Journal of Comparative Neurology null
Yuanyuan Zhu et al.
Cellular and molecular neurobiology (2022-04-19)
Abnormal amino acid metabolism in neural cells is involved in the occurrence and development of major depressive disorder. Taurine is an important amino acid required for brain development. Here, microdialysis combined with metabonomic analysis revealed that the level of taurine
Lisa Nivison-Smith et al.
PloS one, 8(3), e58406-e58406 (2013-03-22)
Lampreys are one of the two surviving groups of the agnathan (jawless) stages in vertebrate evolution and are thus ideal candidates for elucidating the evolution of visual systems. This study investigated the retinal amino acid neurochemistry of the southern hemisphere