Wichtige Dokumente
AB4070
Sigma-Aldrich
Anti-DAP12-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-DAP12, Anti-KARAP, Anti-PLOSL, Anti-PLOSL1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TYROBP(7305)
Allgemeine Beschreibung
DAP12 ist ein Transmembran-Adapterprotein, das mit verschiedenen Rezeptoren an der Oberfläche von natürlichen Killerzellen (NK), myeloischen Zellen und mutmaßlich neuronalen Zellen nicht-kovalent assoziiert ist (Bakker, 2000, Campbell, 1999). DAP12 enthält eine ITAM-Domäne, die bevorzugt die Protein-Tyrosinkinase Syk für die Initiierung der Signalübertragung rekrutiert (McVicar, 1998). Ein DAP12-Mangel hat eine verringerte Antigen-präsentierende Funktion von myeloischen Zellen und Funktionsdefekte bei bestimmten NK-Zellrezeptoren bei Mäusen zur Folge (Bakker, 2000, Tomasello, 2000). Auch präsenile Demenz und Knochenzysten beim Menschen werden verursacht (Paloneva, 2000).
Spezifität
Erkennt das DAP12-Protein.
Immunogen
Rekombinantes DAP12-Protein
Anwendung
Der Anti-DAP12-Antikörper detektiert den DAP12-Gehalt und wurde zur Verwendung in IP publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Immunpräzipitation (2–4 μg/mg Proteinlysat)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 0,08 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: NKp44-positive Zellen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mariela Chertoff et al.
PloS one, 8(8), e72083-e72083 (2013-08-27)
During postnatal development, microglia, the resident innate immune cells of the central nervous system are constantly monitoring the brain parenchyma, cleaning the cell debris, the synaptic contacts overproduced and also maintaining the brain homeostasis. In this context, the postnatal microglia
Vanessa Montalvo et al.
Immunology, 140(4), 475-482 (2013-08-03)
DNAX-activation protein 12 (DAP12), a transmembrane adapter, plays a major role in transducing activation signals in natural killer cells and various myeloid cells. Quantitative RT-PCR detected in normal mouse eyes considerable levels of DAP12 and multiple DAP12-coupled receptors, in particular
Masaaki Kobayashi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(43), 11138-11150 (2016-11-01)
Neuropathic pain afflicts millions of people, and the development of an effective treatment for this intractable pain is an urgent issue. Recent evidence has implicated microglia in neuropathic pain. The present study showed that the DNAX-activating protein of 12 kDa