Alle Fotos(1)
Key Documents
AB3843
Sigma-Aldrich
Anti-Ezrin/Radixin/Moesin-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-EBP50, Anti-NHERF, Anti-NHERF-1, Anti-NHERF1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, monkey, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC9A3R1(9368)
Spezifität
Erkennt Ezrin/Radixin/Moesin. Diese Proteine fungieren als Linker zwischen der Plasmamembran und dem Aktin-Zytoskelett und sind an Zelladhäsion, Membranausstülpung und Mikrovilli-Bildung beteiligt. Dieser Antikörper kreuzreagiert nicht mit anderen verwandten Proteinen wie Merlin oder Protein 4.1.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Resten rund um Thr567 von menschlichem Ezrin entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Ezrin/Radixin/Moesin-Antikörper ist zur Verwendung in WB, IC und IH(P) für den Nachweis von Ezrin/Radixin/Moesin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Western Blotting: 1:1.000. Die Bande bei 75 kDa ist Moesin und die Bande bei 80 kDa ist Ezrin und Radixin. (Für optimale Ergebnisse die Membran mit verdünntem Antikörper in 5 % BSA, 1X TBS, 0,1 % Tween-20 bei 4 °C mit leichtem Schütteln über Nacht inkubieren)
Immunhistochemie (Paraffin): 1:50. Für die Positivkontrolle wird Mammakarzinomgewebe verwendet. Zellulär in Membran und Zytoplasma lokalisiert.
Immunzytochemie (IF): 1:100
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Mit Protein A und Peptid affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in 10 mM Natrium-HEPES, pH-Wert 7,5, 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA, mit 50 % Glycerin.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC bis zu 12 Monate haltbar, nicht aliquotieren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nuclear reprogramming of somatic cells by embryonic stem cells is affected by cell cycle stage.
Stephen Sullivan, Steve Pells, Martin Hooper, Ed Gallagher, Jim McWhir
Cloning and Stem Cells null