AB2277
Anti-FOXP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
fork head-related protein like B, forkhead box P1, glutamine-rich factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rhesus macaque, rat, mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXP1(27086)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Transkriptionsfaktoren
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected FOXP1 in NIH/3T3, RAW264.7, and HeLa cells.
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected multiple isoforms of FOXP1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Jurkat cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable