AB2226
Anti-MDGA1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
MAM domain-containing glycosylphosphatidylinositol anchor protein 1, GPI and MAM protein, GPIM, Glycosylphosphatidylinositol-MAM, MAM domain-containing protein 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MDGA1(266727)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MDGA1 in 5 µg of untreated and PNGase F treated mouse P7 brain tissue lysate. This antibody recognizes glycosolated (>160 kDa) (lane 1) and deglycosolated MDGA1 (lane 2).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Untreated and PNGase F treated mouse P7 brain tissue lysate.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable