Wichtige Dokumente
AB1964
Sigma-Aldrich
Anti-N-WASP-Antikörper, phospho-spezifisch [Ser484/Ser485]
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Neural Wiskott-Aldrich Syndrome Protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
ELISA
WB
Speziesreaktivität:
human, rat
Methode(n):
ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
3
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer484/pSer485)
Angaben zum Gen
human ... WASL(8976)
Allgemeine Beschreibung
Mitglieder der Familie der Wiskott-Aldrich-Syndrom-Proteine (WASP) regulieren in vielen Zelltypen die Bildung von aktinbasierten Zellstrukturen. Diese Proteine enthalten C-terminale Aktin-bindende Domänen, die die Polymerisierung von Aktin anregen können. Zudem binden diese Proteine den ARP2/3-Komplex, der die Aktin-Polymerisierung an Stellen initiieren kann, an denen verzweigte Aktin-Strukturen entstehen. WASP wird hauptsächlich in hämatopoietischen Zellen exprimiert, während sein Homolog N-WASP weit verbreitet exprimiert wird. Diese Proteine sind zu 48 % mit menschlichen Proteinen identisch, wobei die Homologie in den funktionalen Regionen am stärksten ist. Phosphorylierung reguliert die Aktivität beider Proteine. Eine zweifache Phosphorylierung von WASP bei Serin 483 und 484 durch Casein-Kinasen steigert die Affinität für den ARP2/3-Komplex. Daher ist die zweifache Serin-Phosphorylierung möglicherweise wichtig für die Bildung von aktinbasierten Strukturen in verschiedenen Zelltypen.
Spezifität
Der Antikörper detektiert ein 63-kDa-Protein, was dem Molekulargewicht von phosphoryliertem WASP in SDS-PAGE-Immunblots an Lysaten von Jurkat-Zellen entspricht. In Rattenhirn, A431-, menschlichen Endothelial- und SKN-SH-Zellen detektiert der Antikörper ein 65-kDa-Protein, das phosphoryliertem N-WASP entspricht.
Immunogen
Epitop: Phosphoserin 484/Phosphoserin 485
Phospho-N-WASP (S484/S485), synthetisches Peptid (gekoppelt an KLH) entsprechend der Aminosäurereste rund um Serin 484 und 485 von humanem N-WASP. Die humane WASP-Sequenz besitzt rund um Serin 483 und 484 eine ähnliche Peptidsequenz.
Anwendung
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Nachweis von N-WASP mithilfe dieses Anti-N-WASP-Antikörpers, phospho-spezifisch [Ser484/Ser485], zur Verwendung in ELISA und WB validiert.
Western Blot: 1:1.000 ELISA: 1:2.000
Physikalische Form
Dieser Antikörper wurde kreuz-adsorbiert an unphosphoryliertes N-WASP (S484/S485)-Peptid (ohne Trägerprotein) und dann unter Verwendung von phospho-N-WASP (S484/S485)-Peptid (ohne Trägerprotein) affinitätsgereinigt. Der Antikörper ist in 100 μl phosphatgepufferter Kochsalzlösung, 50 % Glycerin, 1 mg/ml BSA und 0,05 % Natriumazid erhältlich.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei 20 °C bis zu ein Jahr ab Empfangsdatum aufbewahrt werden. Nicht aliquotieren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Estrogen receptor-alpha promotes breast cancer cell motility and invasion via focal adhesion kinase and N-WASP.
Sanchez, AM; Flamini, MI; Baldacci, C; Goglia, L; Genazzani, AR; Simoncini, T
Molecular Endocrinology null
P Raaj Khusial et al.
Oncotarget, 1(3), 198-209 (2011-02-09)
Cell migration is an essential step in cancer invasion and metastasis. A number of orchestrated cellular events involving tyrosine kinases and signaling receptors enable cancer cells to dislodge from primary tumors and colonize elsewhere in the body. For example, activation