Merck
AB1726
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin-40-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Cx40, Gap Junction alpha-5 Protein, CxA-5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GJA5(2702)
Allgemeine Beschreibung
Connexin 40 der Maus ist ein aus 358 Aminosäuren bestehendes Gap-Junction-Protein mit einem prognostizierten Molekulargewicht von ~ 40 kDa. Es wird in Lunge, Herz und Haut prominent exprimiert (siehe Kumar & Giula 1996; White, 1995; Evans, 1994; Beyer, 1990; Henneman, 1992; Traub, 1994; Goliger & Paul 1994). Eine Gap Junction besteht aus einem Cluster eng zusammenstehender Transmembrankanäle, den sogenannten Connexonen, durch die Materialien mit niedrigem Molekulargewicht von einer Zelle in eine Nachbarzelle diffundieren. Jeweils sechs Connexine bilden einen Halbkanal (Connexon).
Spezifität
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Reagiert mit Connexin 40 der Maus.
Immunogen
Der Anti-Connexin-40-Antikörper wird gegen eine Peptidsequenz aus 19 Aminosäuren in der C-terminalen zytoplasmischen Domäne von Maus-C×40 (2) hergestellt. Diese Peptidsequenz ist in Cx40 von Mensch und Ratte (100 %), Hühner-Cx42 (77 %), humanem Cx50 (87 %), Ratten-Cx50 (81 %) und Schaf-Cx49 (87 %) erhalten.
Anwendung
Der Anti-Connexin-40-Antikörper ist ein Antikörper gegen Cx40 zur Verwendung in IHC und WB.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde Connexin-40-Immunreaktivität in Zusammenhang mit den Gap Junctions zwischen kardialen Myoepithelzellen in Mausherz-Gewebeschnitten nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Connexin 40 in humanen (HEK-293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat) und murinen (C2C12, HIN/3T3) Zelllysaten detektiert.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:000 wurde Connexin 40 in Herzgewebehomogenaten von Mensch, Maus und Ratte sowie in Hirngewebehomogenaten der Maus nachgewiesen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot an Jurkat-Lysaten.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000 Verdünnung dieser Charge wies Connexin 40 in 10 μg Jurkat-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
40 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 15 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Plazentalysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volker J Schmidt et al.
PloS one, 8(11), e78782-e78782 (2013-11-16)
Gap junctions are involved in vascular growth and their expression pattern is modulated in response to hemodynamic conditions. They are clusters of intercellular channels formed by connexins (Cx) of which four subtypes are expressed in the cardiovascular system, namely Cx37
Connexin expression and conducted vasodilation along arteriolar endothelium in mouse skeletal muscle.
Looft-Wilson, Robin C, et al.
Journal of Applied Physiology, 97, 1152-1158 (2004)
Independence of connexin expression and vasomotor conduction from sympathetic innervation in hamster feed arteries.
Robin C Looft-Wilson, Sara J Haug, P Darrell Neufer, Steven S Segal
Microcirculation (New York, N.Y. : 1994) (1994)
Markus Boettcher et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 57(4), 802-808 (2011-03-02)
The endothelium-derived hyperpolarizing factor (EDHF) contributes critically to the regulation of vascular tone. Its dependency on direct signaling through myoendothelial gap junctions composed of connexins (Cx) is controversially discussed. We studied the impact of Cx40 in EDHF-type dilations in vivo
Reciprocal changes in endothelium-derived hyperpolarizing factor- and nitric oxide-system in the mesenteric artery of adult female rats following ovariectomy
Nawate, S. et al.
British Journal of Pharmacology, 144(2), 178-189 (2005)