Wichtige Dokumente
AB16926
Sigma-Aldrich
Anti-DFF40-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
DNA Fragmentation Factor, 40 kDa Subunit, Caspase-activated DNase, CAD, CPAN
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DFFB(1677)
Spezifität
Apoptose steht mit vielen Erkrankungen in Verbindung und wird von einer Familie von Zelltod-Rezeptoren und ihren Liganden induziert. Zelltodsignale werden durch Adaptermoleküle mit Todesdomäne und Mitglieder der Caspase-Familie von Proteasen weitergeleitet. Diese Todessignale führen schließlich zu einem Abbau der chromosomalen DNA durch aktivierte DNase. Eine Maus-DNase, die die DNA-Fragmentierung verursacht, wurde vor Kurzem identifiziert und erhielt die Bezeichnung CAD (für Caspase-aktivierte Desoxyribonuklease) (Enari et al. 1998; Sakahira et al. 1998). Das humane Homolog der Maus-CAD wurde jüngst durch drei Gruppen unabhängig voneinander identifiziert und erhielt die Bezeichnung CPAN bzw. DFF40 bzw. humane CAD (Halenbeck et al. 1998; Liu et al. 1998; Mukae et al. 1998). DFF45/ICAD ist das Inhibitorprotein der DFF40/CAD (Enari et al. 1998; Sakahira et al. 1998; Liu et al. 1997) und bildet einen Komplex mit DFF40/CAD. Nach der Spaltung von DFF45/ICAD durch aktivierte Caspase wird DFF40/CAD freigesetzt und aktiviert und führt schließlich zum Abbau der DNA in den Zellkernen. Die Aktivierung von DFF40/CAD, die zu einem DNA-Abbau führt, ist das Kennzeichen für den apoptotischen Zelltod.
Immunogen
Ein Peptid, das den Aminosäuren 147-164 der Maus-CAD entspricht (Enari et al. 1998). Die Sequenz unterscheidet sich von menschlicher DFF40 durch zwei Aminosäuren (Halenbeck et al. 1998; Liu et al. 1998).
Anwendung
Dieser Anti-DFF40-Antikörper weist DFF40 nach und ist für die Verwendung in WB validiert.
Western Blotting: 1:500–1:1.000
Ganzzelllysat aus K562- oder Jurkat-Zellen kann als Positivkontrolle genutzt werden und es sollte eine 40-kDa-Bande detektiert werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
AMPA-induced excitotoxicity increases nuclear levels of CAD, endonuclease G, and acinus and induces chromatin condensation in rat hippocampal pyramidal neurons.
W M Henne, S Oomman, J Attridge, V Finckbone, P Coates, R Bliss, H Strahlendorf, J Strahlendorf
Cellular and Molecular Neurobiology null
Jisheng Zhang et al.
PloS one, 6(3), e17998-e17998 (2011-03-26)
Mitochondrial dysfunction, caspase activation and caspase-dependent DNA fragmentation are involved in cell damage in many tissues. However, differentiated cardiomyocytes repress the expression of the canonical apoptotic pathway and their death during ischemia is caspase-independent. The atypical BH3-only protein Bnip3 is
Charles W Morgan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(27), 8344-8349 (2015-06-25)
Cellular demolition during apoptosis is completed by executioner caspases, that selectively cleave more than 1,500 proteins but whose individual roles are challenging to assess. Here, we used an optimized site-specific and inducible protease to examine the role of a classic
M Enari et al.
Nature, 375(6526), 78-81 (1995-05-04)
Fas is a type-I membrane protein that transduces an apoptotic signal. Binding of Fas ligand or agonistic anti-Fas antibody to Fas kills the cells by apoptosis. Studies in the nematode Caenorhabditis elegans have suggested that proteases such as interleukin-1 beta-converting
Victoria Iglesias-Guimarais et al.
The Journal of biological chemistry, 287(10), 7766-7779 (2012-01-19)
Apoptotic cell death is characterized by nuclear fragmentation and oligonucleosomal DNA degradation, mediated by the caspase-dependent specific activation of DFF40/CAD endonuclease. Here, we describe how, upon apoptotic stimuli, SK-N-AS human neuroblastoma-derived cells show apoptotic nuclear morphology without displaying concomitant internucleosomal