Alle Fotos(1)
Key Documents
AB16502
Sigma-Aldrich
Anti-AIF-Antikörper, N-Terminus
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Apoptosis Inducing Factor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AIFM1(9131)
Spezifität
Die Apoptose ist durch eine Reihe morphologischer Veränderungen am Zellkern charakterisiert, darunter Chromatinkondensation und Kernfragmentierung. Diese Veränderungen werden durch die Aktivierung von Mitgliedern der Caspase-Familie, Caspase-aktivierte DNase und eine Reihe neuartiger Proteine ausgelöst (Zamzami & Kroemer 1999). Ein bislang unbekanntes Gen, dessen Produkt die Chromatinkondensation und DNA-Fragmentierung verursacht, wurde vor Kurzem identifiziert, geklont und als Apoptose-induzierender Faktor (AIF) benannt (Susin et al. 1999). Wie die für die Apoptose kritischen Moleküle Zytochrom C und Caspase 9 ist AIF in den Mitochondrien lokalisiert. Bei Induzierung der Apoptose migriert AIF in den Zellkern und induziert die Freisetzung der apoptogenen Proteine Zytochrom C und Caspase 9 durch die Mitochondrien. AIF induziert im isolierten Nukleus und im Nukleus von lebenden Zellen durch Mikroinjektion die Chromatinkondensation und DNA-Fragmentierung, was die Hauptmerkmale der Apoptose sind. AIF ist hochgradig erhalten zwischen Mensch und Maus und wird breit exprimiert (Susin et al. 1999).
Immunogen
Der polyklonale Anti-AIF-Antikörper vom Kaninchen (N-Terminus von reifem AIF) wurde anhand eines Peptids gewonnen, das den Aminosäuren 109 bis 122 von menschlichem AIF entspricht (Susin et al. 1999).
Epitop: N-Terminus
Anwendung
Dieser Anti-AIF-Antikörper, N-Terminus, ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von AIF validiert.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western Blot: 0,25 bis 1 μg/ml.
K562-Zelllysat aus HeLa-Zellen kann als Positivkontrolle genutzt werden und es sollte eine 67-kDa-Bande detektiert werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 04-430
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
IgG, aufgereinigt mittels Ionenaustausch-Chromatographie. Flüssig in PBS mit 0,02 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhonghua Cheng et al.
Bioengineered, 13(1), 1359-1376 (2022-01-12)
Gastric cancer (GC), one of the most prevalent malignancies across the world, has an increasing incidence rate. Long non-coding RNA (lncRNA) PURPL (also referred to as LINC01021) has been demonstrated to influence malignant GC behaviors and partake in other cancers.
Ke Zhang et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 4415-4421 (2015-06-18)
Sepsis is one of the leading causes of mortality in severe systemic inflammatory syndrome. The endotoxin-induced inflammatory response has been linked to the development of sepsis. Rhein is a lipophilic anthraquinone isolated from Rheum rhabarbarum (rhubarb), which has a protective
Qinqin Lin et al.
Medical science monitor basic research, 22, 165-174 (2016-12-17)
BACKGROUND Aquaporin-2 (AQP2) plays a major role in water reabsorption in the renal collecting duct, and is involved in a variety of renal disease. Recent studies have indicate that sirtuin1 (SIRT1) exerts renoprotective properties against kidney diseases. This study aimed
The pathogenic role of the canonical Wnt pathway in age-related macular degeneration.
Zhou, T; Hu, Y; Chen, Y; Zhou, KK; Zhang, B; Gao, G; Ma, JX
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Keyu Ren et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 51(6), e7065-e7065 (2018-04-26)
Ulcerative colitis is a chronic inflammatory disease of the colon where intestinal motility is disturbed. Interstitial cells of Cajal (ICC) are required to maintain normal intestinal motility. In the present study, we assessed the effect of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α)