Alle Fotos(1)
Key Documents
AB15620
Sigma-Aldrich
Anti-Olig1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Spezifität
Olig-1. Erkennt das Olig-1-Protein (~ 27 kDa) mittels Western-Blot.
Immunogen
Rekombinantes Olig-1.
Anwendung
Dieser Anti-Olig1-Antikörper ist zur Verwendung in IP, WB, ICC und IHC für den Nachweis des Olig1-Proteins validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western Blot: 1:2.500–1:5.000 an Ratte und Maus.
Immunhistochemie: 1:1.000–1:5.000
Immunzytochemie: 1:1.000–1:5.000
Immunpräzipitation: 1:50–1:100
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
27 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Lösung in 100 mM Glycin, 200 mM Tris, pH 8,0.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Activation of developmental nuclear fibroblast growth factor receptor 1 signaling and neurogenesis in adult brain by ?7 nicotinic receptor agonist.
Narla, ST; Klejbor, I; Birkaya, B; Lee, YW; Morys, J; Stachowiak, EK; Prokop et al.
Stem Cells Translational Medicine null
Kimberly L P Long et al.
Translational psychiatry, 11(1), 631-631 (2021-12-15)
Individual reactions to traumatic stress vary dramatically, yet the biological basis of this variation remains poorly understood. Recent studies demonstrate the surprising plasticity of oligodendrocytes and myelin with stress and experience, providing a potential mechanism by which trauma induces aberrant
Till Scheuer et al.
Developmental neurobiology, 79(3), 222-235 (2019-01-24)
In preterm infants, the changes from fetal life to ex-utero conditions often coincide with reduced growth and white matter damage of the cerebellum. The premature increase in arterial oxygen tension caused by preterm birth may dysregulate cerebellar development. In a
Shen Li et al.
Brain : a journal of neurology, 142(11), 3456-3472 (2019-09-19)
The immunological barrier currently precludes the clinical utilization of allogeneic stem cells. Although glial-restricted progenitors have become attractive candidates to treat a wide variety of neurological diseases, their survival in immunocompetent recipients is limited. In this study, we adopted a
Olga Elsesser et al.
Nucleic acids research, 47(12), 6208-6224 (2019-05-14)
Differentiating oligodendrocytes generate myelin to ensure rapid saltatory conduction in the vertebrate central nervous system. Although oligodendroglial differentiation and myelination are accompanied by dramatic chromatin reorganizations, previously studied chromatin remodelers had only limited direct effects on the process. To study