AB15570-I
Anti-Tryptophanhydroxylase 1/TPH1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Tryptophan 5-hydroxylase 1, Tryptophan 5-monooxygenase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tph1(21990)
rat ... Tph1(24848)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungssignalübertragung
Immunohistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:50 wies Tryptophanhydroxylase 1/TPH1 in Kleinhirn- und Großhirnrindengewebe der Maus nach.
Qualität
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Tryptophanhydroxylase 1/TPH1 in 10 µg P815-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable