AB15080
Anti-Frataxin Antibody
from rabbit
Synonym(e):
Anti-CyaY, Anti-FA, Anti-FARR, Anti-FRDA, Anti-X25
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FXN(2395)
mouse ... Fxn(14297)
rat ... Fxn(499335)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Qualität
Western Blot Analysis: 1:1,000 - 1:10,000 dilution of this lot detected Frataxin on 10 ug of human heart lysate
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human heart lysate.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable