Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB10554
Sigma-Aldrich
Anti-Tbr1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
T-box, brain, 1, T-brain-1, T-box brain protein 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine (based on 100% sequence homology), canine, bovine, opossum, horse, rat, pig
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBR1(10716)
Allgemeine Beschreibung
T-Box-Brain-Protein-1 (UniProt: Q64336; auch bekannt als T-Brain-1, TBR-1, TES-56) wird in Mäusen vom Tbr1-Gen (Gen-ID: 21375) kodiert. Tbr1 ist ein homodimeres Kernprotein, das als Transkriptionsrepressor dient und an mehreren Aspekten der kortikalen Entwicklung beteiligt ist, darunter neuronale Migration, laminare und räumliche Identität und axonale Projektion. Als Transkriptionsrepressor der FEZ-Familie Zinkfinger 2 (FEZF2) blockiert er die Bildung des Kortikospinal(CS)-Trakts von Schicht-6-Projektionsneuronen und beschränkt so den Ursprung der CS-Axone spezifisch auf Schicht-5-Neuronen. Seine T-Box-DNA-bindende Domäne ist in den Aminosäuren 213–393 lokalisiert. Seine Expression wird in der sich entwickelnden Großhirnrinde und in den Riechkolben beobachtet. Es wird um den 10. Tag der embryonalen Entwicklung in der Vorplatte und an Tag 12,5 in der Rindenplatte nachgewiesen. Es wird in glutamatergen, frühgeborenen kortikalen Neuronen stark exprimiert. Tbr1-Null-Mäuse weisen schwere Defekte im frontalen Kortex und in der Differenzierung von Schicht 6 auf. (Literatur: Han, W., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 108(7); 3041-3046; Bedogni, F., et al (2010). Proc. Natl Acad. Sci. USA. 107(29); 13129-13134; Hevner, RF., et al. (2001). Neuron. 29(2); 353-366).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist Tbr1 (T-Box-Brain-Protein-1) nach.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das murinem Tbr1 nahe am N-Terminus entspricht.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 18 Aminosäuren aus der N-terminalen Region von Maus-Tbr1 (T-Box-Brain-Protein-1) entspricht.
Anwendung
Qualitätskontrolltests
Mit Immunhistochemie (Paraffin) in Gewebeschnitten des Maus-Gehirns evaluiert. Immunhistochemie (Paraffin): Mit einer 1:400-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Tbr1 in Gewebeschnitten der Großhirnrinde und des Kleinhirns der Maus nachgewiesen.
Getestete Anwendungen
Western Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wurde Tbr1 in Gewebelysat des fetalen Gehirns der Maus nachgewiesen. Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Qualität
Mittels Immunhistochemie in frontalem Großhirnrindengewebe der Maus beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:400 Verdünnung dieses Antikörpers wies Tbr1 in frontalem Großhirnrindengewebe der Maus nach.
Zielbeschreibung
~76 kDa beobachtet; 73,94 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Empfohlene Lagerung: bei +2 °C bis +8 °C.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Frontales Großhirnrindengewebe der Maus
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Epigenomic Analysis of Multilineage Differentiation of Human Embryonic Stem Cells.
Xie, Wei, et al.
Cell (2013)
J Ni et al.
International journal of molecular medicine, 35(6), 1755-1760 (2015-04-08)
Knee osteoarthritis (OA) is the most prevalent type of OA and the cytokine, oncostatin M (OSM), may contribute to the pathogenesis of OA. However, the exact role of OSM in the development of knee OA and the underlying mechanisms are
Xue Li et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(7), 3960-3976 (2020-02-03)
De novo microdeletion of chromosome 2p15-16.1 presents clinically recognizable phenotypes that include mental retardation, autism, and microcephaly. Chromosomal maintenance 1 (CRM1) is a gene commonly missing in patients with 2p15-16.1 microdeletion and one of two genes found in the smallest
Christine Sauerland et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 28(1), 145-157 (2017-12-19)
A hallmark of mammalian brain evolution is the emergence of the neocortex, which has expanded in all mammalian infraclasses (Eutheria, Marsupialia, Monotremata). In eutherians, neocortical neurons derive from distinct neural stem and progenitor cells (NPCs). However, precise data on the
Ilaria Favicchia et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 14, 663598-663598 (2021-09-24)
Tbx1 mutant mice are a widely used model of 22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS) because they manifest a broad spectrum of physical and behavioral abnormalities that is similar to that found in 22q11.2DS patients. In Tbx1 mutants, brain abnormalities include changes