AB10428
Anti-Kallikrein-3 (KLK3) (CT) Antibody
from rabbit
Synonym(e):
P-30 antigen, Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KLK3(354)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Band may migrate from the calculated 29 kDa to ~31 kDa on western blot.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Western Blot : Mouse brain lysate.
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable