Wichtige Dokumente
902694
Supelco
Reduzierstück (PE)
for S40 to GL45
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Fitting
for S40 to GL45
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Special S40-Flaschenadapter aus PTFE bieten alle möglichen Verbindungsoptionen für die sichere und zuverlässige tägliche Handhabung von Lösemitteln. Dieser Adapter ist innen mit einem S40-Schraubgewinde und außen mit einem GL45-Schraubgewinde ausgestattet.
von S40 bis GL45