8.56084
1,2-Diaminoethane trityl resin
Novabiochem®
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352001
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Resin for the synthesis of peptidyl-aminoethylamines by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] A. Srinivasan & M. A. Schmidt, Poster 110 presented at the15th American Peptide symposium, Nashville, 1997.
[2] E. Suarez, et al. in ′Poster 107, presented at the 4th Forum on Peptides & Proteins, Montpellier, 1997′.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] A. Srinivasan & M. A. Schmidt, Poster 110 presented at the15th American Peptide symposium, Nashville, 1997.
[2] E. Suarez, et al. in ′Poster 107, presented at the 4th Forum on Peptides & Proteins, Montpellier, 1997′.
Verlinkung
Replaces: 01-64-0081
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.30 - 1.25 mmol/g
Aufquellvolumen (in CH₂Cl₂): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1 % DVB), 200- 400 mesh.
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.30 - 1.25 mmol/g
Aufquellvolumen (in CH₂Cl₂): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1 % DVB), 200- 400 mesh.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable