Wichtige Dokumente
8.52305
Sigma-Aldrich
Fmoc-allysine ethylene acetal
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-allysine ethylene acetal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25NO6
Molekulargewicht:
411.45
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
alkyne
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Useful derivative for introducing a side chain aldehyde functionality. The aldehyde group once protected is highly reactive and will self-condense to amine, hydroxyl and thiol functionalities in the peptide, making various cyclic and polymeric products.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable