8.52216
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-β-(N-t.-Boc-amino-oxyacetyl)-L-diaminopropionic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (acidimetric)
≥96.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(OCC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C25H29N3O8/c1-25(2,3)36-24(33)28-35-14-21(29)26-12-20(22(30)31)27-23(32)34-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,26,29)(H,27,32)(H,28,33)(H,30,31)/t20-/m0/s1
InChIKey
KHRQNEDYPNTPKW-FQEVSTJZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] F. Wahl & M. Mutter (1996) Tetrahedron Lett., 37, 6861.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable