8.52111
Fmoc-Lys(Me)₂-OH HCl
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-ε-dimethyl-N-L-lysine · hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fmoc-Lys(Me)₂-OH HCl, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl.N([C@@H](CCCCN(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H28N2O4.ClH/c1-25(2)14-8-7-13-21(22(26)27)24-23(28)29-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20-21H,7-8,13-15H2,1-2H3,(H,24,28)(H,26,27);1H/t21-;/m0./s1
InChIKey
SJFAFKDBWNFBCC-BOXHHOBZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. Rothbart, et al. (2012) Methods Enzymol., 512, 107.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Acetat (IC): ≤ 1.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable