8.52081
Fmoc-(FmocHmb)Phe-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-α-(2-Fmoc-oxy-4-methoxybenzyl)-L-phenylalanine
About This Item
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥85.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] T. Johnson, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 369.
[2] C. Hyde, et al. (1994) Int. J. Peptide Protein Res., 43, 431.
[3] L. C. Packman, et al. (1994) Pept. Res., 7, 125.
[4] T. Johnson, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 463.
[5] R. G. Simmonds (1996) Int. J. Peptide Protein Res., 47, 36.
[6] T. Johnson, et al. (1995) Lett. Pept. Sci., 1, 11.
[7] M. Quibell, et al. (1995) J. Am. Chem. Soc., 117, 11656.
[8] M. Quibell, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1227.
[9] M. Quibell, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 2237.
[10] M. Quibell, et al. (1994) J. Org. Chem., 59, 1745.
[11] M. Quibell, et al. (1995) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2019.
[12] M. Quibell, et al. (1994) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2343.
[13] L. C. Packman (1995) Tetrahedron Lett., 36, 7523.
[14] J. Offer, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 175.
[15] W. R. Sampson, et al. (1999) J. Peptide Sci., 5, 403.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(157A)): ≥ 95 %
Reinheit (DC(157B)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 85.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable