8.52036
Fmoc-Hyp(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-trans-4-hydroxyproline
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fmoc-Hyp(tBu)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
63 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N4([C@@H](C[C@H](C4)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-15-12-21(22(26)27)25(13-15)23(28)29-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,21+/m1/s1
InChIKey
WPBXBYOKQUEIDW-VFNWGFHPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Anwendung
- Rational design of plant hairpin-like peptide EcAMP1: Structural–functional correlations to reveal antibacterial and antifungal activity: Discusses the use of Fmoc-Hyp(tBu)-OH in designing peptides that exhibit significant antibacterial and antifungal properties (Barashkova et al., 2022).
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.50 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable