Wichtige Dokumente
8.44002
Sigma-Aldrich
Dimethylsuccinate
for synthesis
Synonym(e):
Bernsteinsäuredimethylester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-419-9
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
365 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.0-8.5 % (v/v)
bp
196 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
18-19 °C
Übergangstemp.
flash point 94 °C
Löslichkeit
75 g/L
Dichte
1.12 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
Dimethylsuccinate for synthesis. CAS 106-65-0, molar mass 146.14 g/mol.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F
Flammpunkt (°C)
94 °C