Wichtige Dokumente
8.41875
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene, Bis-MSB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
236-285-5
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
179-181 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChIKey
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable