Wichtige Dokumente
8.41661
Sigma-Aldrich
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonym(e):
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
219-201-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>310 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Na): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable