Alle Fotos(1)
Key Documents
8.41514
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylenedicarboxylate
for synthesis
Synonym(e):
2-Butindisäure-diethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
212-095-8
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
bp
108-110 °C/14.7 hPa
mp (Schmelzpunkt)
1.5 °C
Übergangstemp.
flash point 94 °C
Dichte
1.067 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.063 - 1.073
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup