Wichtige Dokumente
8.41378
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
for synthesis
Synonym(e):
Cupron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352126
EG-Index-Nummer:
207-127-2
Form:
powder
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
153-154 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChIKey
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable