Wichtige Dokumente
8.41271
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3Cl3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
75-76 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
InChIKey
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 73 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 76 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable