Wichtige Dokumente
8.41089
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-2-ol
for synthesis
Synonym(e):
Dimethylvinylcarbinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
204-068-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
137 hPa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
380 °C
Wirksamkeit
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.5-9.4 % (v/v)
pH-Wert
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
98-99 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-28 °C
Übergangstemp.
flash point 11 °C
Dichte
0.824 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(C)(C)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
InChIKey
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.826
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup