Alle Fotos(1)
Key Documents
8.40013
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyisophthalic acid
for synthesis
Synonym(e):
5-Hydroxyisophthalic acid, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
210-565-7
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
pH-Wert
<7 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
298-301 °C
Löslichkeit
0.6 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Wasser (K. F.): ≤ 2.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
Not applicable