Merck
8.22265
Supelco
Chloroform
EMPLURA®
Synonym(e):
Trichlormethan, TCM, Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
200-663-8
NACRES:
NA.21
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Verunreinigungen
≤0.1% Water
Abdampfrückstand
≤0.0010%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Dichte
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Anwendung
  • Improved lipid analysis using a 2D-LC-MS system with a novel injection procedure: Diese Studie präsentiert eine fortschrittliche Lipidanalysemethode, bei der Chloroform mittels Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung in einem zweidimensionalen Versuchsaufbau zum Einsatz kommt, um die Präzision und den Durchsatz in der Lipidomik zu verbessern (Schiell et al., 2024).
  • Uncovering the Power of HSCCC: Separation of Diastereomeric and Regioisomeric Styrylpyrones from the Stem Bark of Goniothalamus leiocarpus: Dieser Artikel beschreibt die Verwendung von Chloroform in der Hochgeschwindigkeits-Gegenstromverteilungschromatographie, die kritisch für die Trennung komplexer natürlicher Produktgemische ist (Mu et al., 2024).
  • Determination of aflatoxins in rice from Penang, Malaysia by dispersive liquid-liquid micro-extraction and LC-MS/MS: In dieser Studie wird Chloroform in einem dispersiven Flüssig-Flüssig-Mikroextraktionsverfahren verwendet, um Aflatoxine in Reis nachzuweisen, was seine Rolle in der Lebensmittelsicherheit unterstreicht (Ismail et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,474–1,479
Abdampfrückstand: ≤ 0,0010 %
Wasser: ≤ 0,10 %
Stabilisiert mit 0,7–1,0 % Ethanol
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)