8.22251
Aceton
EMPLURA®
Synonym(e):
Dimethylketon, Propanon, Propan-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
for analytical purposes
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
465 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
13.2 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.3% Water
Abdampfrückstand
≤0.0040%
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Kapazität
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point <-20 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,789 - 0,791
Abdampfrückstand: ≤ 0,0040 %
Wasser: ≤ 0,30 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup