Wichtige Dokumente
8.22021
Sigma-Aldrich
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
for synthesis
Synonym(e):
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
204-881-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.02 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
345 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
265 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
69-70 °C
Übergangstemp.
flash point 127 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
450 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChIKey
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • In-silico-, In-vitro- und In-vivo-Beurteilung der antioxidativen Aktivität und der toxischen Wirkungen von phosphorhaltigen Derivaten von 2,6-Di-tert-butylphenol: In dieser Studie werden die antioxidativen Aktivitäten und die potenzielle Toxizität neuartiger phosphorhaltiger Derivate von 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol untersucht und wertvolle Erkenntnisse für Anwendungen in der Wirkstoffforschung geliefert (MA Polovinkina et al., 2019).
  • Voltammetrische Bestimmung des Nitro-Derivats des synthetischen Antioxidans 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol: Dieser Artikel stellt eine Methode zur Bestimmung des Nitro-Derivats von 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol vor und unterstreicht seine Relevanz für die Qualitätskontrolle bei Herstellungsprozessen (J Chýlková et al., 2016).
  • Einfache Synthese von mit 2, 6-Di-tert-butylphenol modifiziertem Polystyrol und seine antioxidativen Eigenschaften als heterogenes Antioxidans: Erläutert die Synthese eines modifizierten Polystyrols mit 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol zur Verbesserung seiner antioxidativen Eigenschaften, die für Anwendungen in der Materialwissenschaft von entscheidender Bedeutung sind (Y Fu et al., 2023).
  • Eine theoretische Bestimmung der Zusammensetzung von Nebenprodukten, die bei der Herstellung von Butylhydroxytoluol aus 2,6-Di-tert-butylphenol entstehen: Diese Forschung bietet eine theoretische Analyse der Nebenprodukte, die bei der Synthese von Butylhydroxytoluol entstehen, ein wichtiger Aspekt für die Optimierung industrieller chemischer Prozesse (RR Syrlybaeva et al., 2015).
  • Entzündungshemmende Wirkung der künstlichen Antioxidantien 2-Tert-butyl-4-methoxyphenol (BHA), 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) und 2,4,6-Tri-tert-butylphenol (TBP): Beurteilung der entzündungshemmenden Wirkungen von 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol und verwandten Verbindungen, die Informationen für ihre therapeutische Anwendung liefern könnte (Y Murakami et al., 2015).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 69 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 72 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - open cup