Alle Fotos(1)
Key Documents
8.21902
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
m-Tolylsäure, m-Toluylsäure
About This Item
Lineare Formel:
3-(CH3)C6H4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-723-9
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
500 °C
Wirksamkeit
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3.4 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
263 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
108-111 °C
Übergangstemp.
flash point 150 °C
Löslichkeit
1 g/L
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Laccase-mediated Oligomerization: Explores the enzymatic oligomerization of 4-hydroxybenzoic acid which could lead to new materials with improved stability and functionality, useful in material science and drug delivery systems (Slagman et al., 2016).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 110 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 113 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F
Flammpunkt (°C)
150 °C