Wichtige Dokumente
8.20619
Sigma-Aldrich
2-Heptanol
for synthesis
Synonym(e):
Methylpentylcarbinol, Methylamylcarbinol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
208-844-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.6 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Wirksamkeit
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
1460 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.9 % (v/v)
Übergangstemp.
flash point 59 °C
Löslichkeit
3.27 g/L
Dichte
0.82 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(CCCCC)C
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Heptanol is an aliphatic secondary alcohol used as an intermediate in the synthesis of organic compounds.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.818
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F
Flammpunkt (°C)
59 °C