Wichtige Dokumente
8.20572
SAFC
Fluorene
for synthesis
Synonym(e):
Fluorene, Diphenylenemethane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
201-695-5
Dampfdruck
13 hPa ( 146 °C)
Qualitätsniveau
200
300
Assay
≥95.0% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (External MSDS)
Übergangstemp.
flash point 151 °C (External MSDS)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
InChIKey
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 113 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 115 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable