820472
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, cell culture | mammalian, Binding, transport studies
Synonym(e):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade, pkg of 10 g
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pkg of 10 g
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Esterified fatty acids content
0-1.0 (mg/g)
Total lipids content
0-2.0 (mg/g)
free fatty acid content content
0-0.2 (mg/g)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
Verunreinigungen
Tested for IgG
Verlust
≤5%
pH-Wert
6.8-7.2
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0-6.0 mg/g
Kationenspuren
Na: 0-10 mg/g
Fremdaktivität
Endotoxin 0 - 2.0 EU/mg
Tested for mycoplasma
Allgemeine Beschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3