Wichtige Dokumente
8.20061
Sigma-Aldrich
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
for synthesis
Synonym(e):
Colaminphosphorsäure, Ethanolamindihydrogenphosphat, 2-Aminoethanoldihydrogenphosphat, O-Phosphoethanolamin
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CH2OPO(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
213-988-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
5820 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
241-243 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
InChIKey
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3