8.18708
Formaldehyde solution
37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
Synonym(e):
Formalinlösung, Methanallösung, Methylaldehydlösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Formaldehydlösung 37 %, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
300 °C (Formaldehyde)
Expl.-Gr.
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
Konzentration
36.5-38.0% (acidimetric)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-15 °C
Übergangstemp.
flash point 62 °C (Formaldehyde)
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
histology
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
- Lymphknotenentnahme bei Darmkrebs: Die praktische Anwendung einer 37%igen Formaldehydlösung bei der Lymphknotenentnahme nach einer Laparoskopie bei Darmkrebs zeigt ihre Rolle bei der Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit und der Behandlungsergebnisse (Nguyen et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 36,5–38,0 %
Dichte (20°C): 1,084–1,090 g/ml
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F
Flammpunkt (°C)
56 °C